Tisk…
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32427-1G
APOSOR32427-1GEA 7670 CZK
APOSOR32427-1G
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO
MW: 254,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793408
CAS číslo: 338392-04-4