Tisk…
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32422-1G OR32422-25G OR32422-5G
APOSOR32422-1GEA 5130 CZK
APOSOR32422-1G APOSOR32422-25G APOSOR32422-5G
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate
Vzorec: C₁₁H₁₂ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793745
CAS číslo: 66824-94-0