Tisk…
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32409-1G OR32409-25G OR32409-5G
APOSOR32409-1GEA 5130 CZK
APOSOR32409-1G APOSOR32409-25G APOSOR32409-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001245
CAS číslo: 34347-81-4