Tisk…
1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32401-1G
APOSOR32401-1GEA 7670 CZK
APOSOR32401-1G
1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056611
CAS číslo: 886361-43-9