tert-Butyl-4-aminobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3240-25G
OR3240-5G
OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA
705
CZK
APOSOR3240-25G
APOSOR3240-5G
APOSOR3240-100G
tert-Butyl-4-aminobenzoate
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₂ Bod tání: 108…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00665790 CAS číslo: 18144-47-3 |