Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32399-1G OR32399-5G
APOSOR32399-1GEA 9560 CZK
APOSOR32399-1G APOSOR32399-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114579
CAS číslo: 317821-72-0