4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32394-1G
OR32394-5G
APOSOR32394-1GEA
4630
CZK
APOSOR32394-1G
APOSOR32394-5G
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00112345 CAS číslo: 321526-09-4 |