Tisk…
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5H,6H-Benzo[h]quinazolin-2-amine
OR32392-1G OR32392-5G
APOSOR32392-1GEA 6950 CZK
APOSOR32392-1G APOSOR32392-5G
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine
Vzorec: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139519
CAS číslo: 66521-84-4