Tisk…
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[4-(2-Chloroethyl)phenyl]ethan-1-one
OR32384-25G OR32384-5G
APOSOR32384-25GEA 25260 CZK
APOSOR32384-25G APOSOR32384-5G
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016350
CAS číslo: 69614-95-5