Tisk…
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32380-25G OR32380-5G
APOSOR32380-25GEA 10090 CZK
APOSOR32380-25G APOSOR32380-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173067
CAS číslo: 96450-53-2