Tisk…
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32373-1G OR32373-25G OR32373-5G
APOSOR32373-1GEA 5130 CZK
APOSOR32373-1G APOSOR32373-25G APOSOR32373-5G
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935969
CAS číslo: 18226-50-1