Tisk…
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32372-1G OR32372-5G
APOSOR32372-1GEA 9560 CZK
APOSOR32372-1G APOSOR32372-5G
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO₃
MW: 251,67 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00214711
CAS číslo: 4357-94-2