Tisk…
2-Methyl-2-piperidinopropanal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32364-1G OR32364-5G
APOSOR32364-1GEA 7670 CZK
APOSOR32364-1G APOSOR32364-5G
2-Methyl-2-piperidinopropanal 95%
2-Methyl-2-piperidinopropanal
Vzorec: C₉H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056609
CAS číslo: 16042-93-6