2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32355-1G
OR32355-5G
APOSOR32355-1GEA
5130
CZK
APOSOR32355-1G
APOSOR32355-5G
2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine 95%
2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine
Vzorec:
C₉H₈ClN₃ MW: 193,64 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04124604 CAS číslo: 230617-61-5 |