Tisk…
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32354-1G OR32354-5G
APOSOR32354-1GEA 5130 CZK
APOSOR32354-1G APOSOR32354-5G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00684829
CAS číslo: 311774-34-2