Tisk…
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32346-1G OR32346-5G
APOSOR32346-1GEA 5130 CZK
APOSOR32346-1G APOSOR32346-5G
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056608
CAS číslo: 886361-10-0