Tisk…
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32345-1G OR32345-5G
APOSOR32345-1GEA 15310 CZK
APOSOR32345-1G APOSOR32345-5G
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03011790
CAS číslo: 383147-55-5