(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3234-100G
OR3234-25G
OR3234-5G
APOSOR3234-100GEA
2400
CZK
APOSOR3234-100G
APOSOR3234-25G
APOSOR3234-5G
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Vzorec:
C₄H₁₁NOS Bod tání: 104…106 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05861480 CAS číslo: 343338-28-3 |