Tisk…
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR323299-100G OR323299-1KG OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA 622 CZK
APOSOR323299-100G APOSOR323299-1KG APOSOR323299-500G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002690
CAS číslo: 4530-20-5