Tisk…
N-Methylmorpholine-N-oxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR323297-25G OR323297-250G
APOSOR323297-25GEA 622 CZK
APOSOR323297-25G APOSOR323297-250G
N-Methylmorpholine-N-oxide
N-Methylmorpholine-N-oxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005947
CAS číslo: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8