Tisk…
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
OR323284-1KG OR323284-250G OR323284-500G
APOSOR323284-1KGEA 2900 CZK
APOSOR323284-1KG APOSOR323284-250G APOSOR323284-500G
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅Si
Bod varu: 190 °C
Hustota: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008593
CAS číslo: 2530-85-0