Tisk…
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
OR323280-100G OR323280-25G OR323280-5G
APOSOR323280-100GEA 4730 CZK
APOSOR323280-100G APOSOR323280-25G APOSOR323280-5G
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003998
CAS číslo: 82-76-8