Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32327-1G
OR32327-5G
APOSOR32327-1GEA
3440
CZK
APOSOR32327-1G
APOSOR32327-5G
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02082826 CAS číslo: 107407-80-7 |