Tisk…
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-4,7-diazaindole
OR323262-25G
APOSOR323262-25GEA 6090 CZK
APOSOR323262-25G
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 97%
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Bod varu: 265 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09834822
CAS číslo: 875781-43-4