Tisk…
(2-Bromopropyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene
OR323250-25G OR323250-5G
APOSOR323250-25GEA 23580 CZK
APOSOR323250-25G APOSOR323250-5G
(2-Bromopropyl)benzene
(2-Bromopropyl)benzene
Vzorec: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
Bod varu: 107…109 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000149
CAS číslo: 2114-39-8