Tisk…
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32325-1G OR32325-5G
APOSOR32325-1GEA 9560 CZK
APOSOR32325-1G APOSOR32325-5G
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568888
CAS číslo: 320424-43-9