1,4-Dibromobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1,4-Dibromo butane
OR323244-500G
OR323244-100G
OR323244-1KG
APOSOR323244-500GEA
1660
CZK
APOSOR323244-500G
APOSOR323244-100G
APOSOR323244-1KG
1,4-Dibromobutane
1,4-Dibromobutane
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Bod varu: 63…65 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 1,808 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000261 CAS číslo: 110-52-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |