Tisk…
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32315-1G OR32315-5G
APOSOR32315-1GEA 5130 CZK
APOSOR32315-1G APOSOR32315-5G
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione
Vzorec: C₁₁H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00225166
CAS číslo: 4290-87-3