Tisk…
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine
OR323128-25G
APOSOR323128-25GEA 1780 CZK
APOSOR323128-25G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Vzorec: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,27 g/mol
Bod tání: 236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00451475
CAS číslo: 7621-86-5