Tisk…
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(3-Oxobutan-2-yl)oxy]benzonitrile
OR32311-1G OR32311-25G OR32311-5G
APOSOR32311-1GEA 5130 CZK
APOSOR32311-1G APOSOR32311-25G APOSOR32311-5G
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00243580
CAS číslo: 306979-60-2