2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
OR323097-100G
OR323097-25G
OR323097-10G
APOSOR323097-100GEA
11180
CZK
APOSOR323097-100G
APOSOR323097-25G
APOSOR323097-10G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Vzorec:
C₆H₁₅ClOSi MW: 166.72 g/mol Bod varu: 170…172 °C Bod vzplanutí: 42 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009919 CAS číslo: 76513-69-4 UN: 2920 ADR: 8+3 II |