N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR323004-1G
OR323004-5G
APOSOR323004-1GEA
4470
CZK
APOSOR323004-1G
APOSOR323004-5G
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate 98%
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂O₇ Bod tání: 108…110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18382162 CAS číslo: 80366-85-4 |