Tisk…
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3230-1G OR3230-250MG
APOSOR3230-1GEA 870 CZK
APOSOR3230-1G APOSOR3230-250MG
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₄H₃N₃S
MW: 125,20 g/mol
Bod tání: 204…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275724
CAS číslo: 51640-52-9