Tisk…
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32297-1G OR32297-5G
APOSOR32297-1GEA 9560 CZK
APOSOR32297-1G APOSOR32297-5G
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Vzorec: C₁₀H₇ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140733
CAS číslo: 91895-39-5