Tisk…
DL-Isoserine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
OR322969-10G OR322969-5G
APOSOR322969-10GEA 1950 CZK
APOSOR322969-10G APOSOR322969-5G
DL-Isoserine 97%
DL-Isoserine
Vzorec: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Bod tání: 235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008138
CAS číslo: 565-71-9