Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32296-1G OR32296-5G
APOSOR32296-1GEA 7670 CZK
APOSOR32296-1G APOSOR32296-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114570
CAS číslo: 38936-62-8