Tisk…
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32293-1G OR32293-5G
APOSOR32293-1GEA 15310 CZK
APOSOR32293-1G APOSOR32293-5G
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₇H₉N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142028
CAS číslo: 303996-69-2