3-Methyl-1H-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR322862-5G
OR322862-25G
APOSOR322862-5GEA
3110
CZK
APOSOR322862-5G
APOSOR322862-25G
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole 98%
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Vzorec:
C₃H₅N₃ Bod tání: 44…48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233931 CAS číslo: 7170-01-6 |