Tisk…
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322861-1G OR322861-5G
APOSOR322861-1GEA 5720 CZK
APOSOR322861-1G APOSOR322861-5G
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine 96%
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Vzorec: C₉H₁₃ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05739691
CAS číslo: 27174-60-3