Tisk…
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32280-1G OR32280-5G
APOSOR32280-1GEA 7670 CZK
APOSOR32280-1G APOSOR32280-5G
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13184135
CAS číslo: 77903-18-5