Tisk…
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322770-1G OR322770-250MG
APOSOR322770-1GEA 12370 CZK
APOSOR322770-1G APOSOR322770-250MG
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₄
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001209
CAS číslo: 54998-08-2
UN: 3259
ADR: 8,III