Tisk…
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR32277-250MG
APOSOR32277-250MGEA 992 CZK
APOSOR32277-250MG
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₃
MW: 242,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07698579
CAS číslo: 886360-95-8