1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2,4-Benzenetriamine Dihydrochloride
OR322745-25G
OR322745-5G
APOSOR322745-25GEA
5590
CZK
APOSOR322745-25G
APOSOR322745-5G
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Vzorec:
C₆H₉N₃ MW: 196,08 g/mol Bod tání: 290 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016619 CAS číslo: 615-47-4 EINECS: 210-428-1 |