Tisk…
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32272-1G OR32272-5G OR32272-25G
APOSOR32272-1GEA 5130 CZK
APOSOR32272-1G APOSOR32272-5G APOSOR32272-25G
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00828638
CAS číslo: 218157-81-4