Tisk…
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322698-1G
APOSOR322698-1GEA 4600 CZK
APOSOR322698-1G
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Vzorec: C7H5N3O2
MW: 163,1335 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07438024
CAS číslo: 21038-67-5