Tisk…
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32269-1G OR32269-5G
APOSOR32269-1GEA 7670 CZK
APOSOR32269-1G APOSOR32269-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02255831
CAS číslo: 3524-33-2