Tisk…
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322681-500MG OR322681-1G
APOSOR322681-500MGEA 11810 CZK
APOSOR322681-500MG APOSOR322681-1G
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₇ClN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141204
CAS číslo: 339029-56-0