Tisk…
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322631-500MG OR322631-1G
APOSOR322631-500MGEA 7840 CZK
APOSOR322631-500MG APOSOR322631-1G
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03768342
CAS číslo: 845290-58-6