(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-(-)-Tetrahydro-3-furylamine p-Toluenesulphonate salt, (S)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate, 3-Furanamine, tetrahydro-, (3S)-, 4-methylbenzenesulphonate (1:1)
OR322596-1G
OR322596-5G
APOSOR322596-1GEA
2570
CZK
APOSOR322596-1G
APOSOR322596-5G
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Vzorec:
C₁₁H₁₇NO₄S Hustota: 1,012 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066238 CAS číslo: 104530-79-2 UN: 1993 ADR: 3,III |