Tisk…
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322585-1G OR322585-250MG
APOSOR322585-1GEA 4300 CZK
APOSOR322585-1G APOSOR322585-250MG
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129812
CAS číslo: 3746-67-6
UN: 1759
ADR: 8,III